Learn More
Methyl-2-chlorpyrimidin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
98.00 € - 239.30 €
Chemische Identifikatoren
CAS 149849-94-5
Summenformel C6H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.57
MDL-Nummer MFCD11841080
InChI-Schlüssel GGTNGWOGJHJQCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 2-chloropyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl pyrimidine, 2-chloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid, 2-chloro-, methyl ester, methyl2-chloropyrimidine-4-carboxylate
PubChem CID 43811076
IUPAC-Name Methyl-2-chlorpyrimidin-4-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=NC(Cl)=NC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10662305
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Maybridge
MO08502CB
250mg Bernsteinfarbene Glasflasche
98.00 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 14-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10442464
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Maybridge
MO08502DA
1g Bernsteinfarbene Glasflasche
239.30 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 14-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
149849-94-5
172.57
GGTNGWOGJHJQCL-UHFFFAOYSA-N
43811076
COC(=O)C1=NC(Cl)=NC=C1
C6H5ClN2O2
MFCD11841080
2-chloro-pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 2-chloropyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl pyrimidine, 2-chloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid, 2-chloro-, methyl ester, methyl2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-2-chlorpyrimidin-4-carboxylat
Spezifikation
Methyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
97.0
C6H5ClN2O2
Bernsteinfarbene Glasflasche
250mg
COC(=O)C1=NC(Cl)=NC=C1
172.57
172.57
149849-94-5
97%
MFCD11841080
2-chloro-pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 2-chloropyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl pyrimidine, 2-chloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid, 2-chloro-, methyl ester, methyl2-chloropyrimidine-4-carboxylate
GGTNGWOGJHJQCL-UHFFFAOYSA-N
Methyl-2-chlorpyrimidin-4-carboxylat
43811076
97%