Learn More
Methyl3,4-Diaminobenzoat, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2705236
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
36692-49-6
C8H10N2O2
166.18
MFCD00017098
IOPLHGOSNCJOOO-UHFFFAOYSA-N
3,4-diaminobenzoic acid methyl ester, methyl3,4-diaminobenzoate, methyl-3,4-diaminobenzoate, benzoic acid, 3,4-diamino-, methyl ester, 3,4-diamino-benzoic acid methyl ester, methyl 3,4-diaminobenzenecarboxylate, pubchem4610, acmc-1bn7s, methyl 3,4-diamino-benzoate, methyl-3,4-diamino-benzoate
135524
Methyl-3,4-diaminobenzoat
COC(=O)C1=CC=C(N)C(N)=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
36692-49-6
C8H10N2O2
166.18
MFCD00017098
IOPLHGOSNCJOOO-UHFFFAOYSA-N
3,4-diaminobenzoic acid methyl ester, methyl3,4-diaminobenzoate, methyl-3,4-diaminobenzoate, benzoic acid, 3,4-diamino-, methyl ester, 3,4-diamino-benzoic acid methyl ester, methyl 3,4-diaminobenzenecarboxylate, pubchem4610, acmc-1bn7s, methyl 3,4-diamino-benzoate, methyl-3,4-diamino-benzoate
135524
Methyl-3,4-diaminobenzoat
COC(=O)C1=CC=C(N)C(N)=C1
Chemischer Name oder Material Methyl 3, 4-diaminobenzoate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3OC(O)C6H3(NH2)2
Menge 1 g
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%