Learn More
Methyl-3-amino-5,6-dichlor-2-pyrazincarboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2691739
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
1458-18-0
MFCD00010431
USYMCUGEGUFUBI-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-1bujh, dsstox_cid_31434, dsstox_rid_97320, dsstox_gsid_57645, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinoate, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinecarboxylate
73828
Methyl 3-Amino-5,6-Dichlorpyrazin-2-Carboxylat
COC(=O)C1=C(N=C(C(=N1)Cl)Cl)N
1458-18-0
MFCD00010431
USYMCUGEGUFUBI-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-1bujh, dsstox_cid_31434, dsstox_rid_97320, dsstox_gsid_57645, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinoate, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinecarboxylate
73828
Methyl 3-Amino-5,6-Dichlorpyrazin-2-Carboxylat
COC(=O)C1=C(N=C(C(=N1)Cl)Cl)N
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-5, 6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 229°C to 235°C (decomposition)
Farbe Braun bis Braun-Rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H5Cl2N3O2
Menge 1 g
Molekulargewicht (g/mol) 222.025
Formelmasse 222.03
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Pulver