Learn More
Methyl-3-amino-5-phenylthiophen-2-carboxylat, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge GK00498EA
Weitere Details : CAS : 100063-22-7 Netto-Gewicht : 0.06000kg
Menge | 10g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
100063-22-7 | |
233.285 | |
QESSCNMSOLRYBO-UHFFFAOYSA-N | |
700562 | |
COC(=O)C1=C(C=C(S1)C2=CC=CC=C2)N |
C12H11NO2S | |
MFCD00068161 | |
methyl 3-amino-5-phenyl-2-thiophenecarboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-phenyl-, methyl ester, methyl-3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-5-4-phenyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, maybridge1_003977, acmc-2097mh, methyl-3-amino-5-phenylthiophene-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-5-phenylthiophene, methyl 3-amino-5-phenyl-thiophene-2-carboxylate | |
Methyl 3-Amino-5-Phenylthiophen-2-Carboxylat |
Spezifikation
Methyle3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate | |
10g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD00068161 | |
QESSCNMSOLRYBO-UHFFFAOYSA-N | |
Methyl 3-Amino-5-Phenylthiophen-2-Carboxylat | |
700562 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
100063-22-7 | |
100.0 | |
C12H11NO2S | |
methyl 3-amino-5-phenyl-2-thiophenecarboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-phenyl-, methyl ester, methyl-3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-5-4-phenyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, maybridge1_003977, acmc-2097mh, methyl-3-amino-5-phenylthiophene-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-5-phenylthiophene, methyl 3-amino-5-phenyl-thiophene-2-carboxylate | |
COC(=O)C1=C(C=C(S1)C2=CC=CC=C2)N | |
233.285 | |
233.29 |