Learn More
Methyl-3-chlorphenylacetat, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10005163
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
53088-68-9
C9H9ClO2
184.62
MFCD00800679
HTBBVKFFDDQVER-UHFFFAOYSA-N
2733544
Methyl-2-(3-Chlorphenyl)acetat
COC(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1
53088-68-9
C9H9ClO2
184.62
MFCD00800679
HTBBVKFFDDQVER-UHFFFAOYSA-N
2733544
Methyl-2-(3-Chlorphenyl)acetat
COC(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1
Chemischer Name oder Material Methyl 3-chlorophenylacetate
Farbe Farblos bis hellgelb
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel ClC6H4CH2C(O)OCH3
Synonym methyl 2-3-chlorophenyl acetate, methyl 3-chlorophenylacetate, methyl 3-chlorophenyl acetate, phenylacetic acid, 3-chloro, methyl ester, benzeneacetic acid, 3-chloro-, methyl ester, methyl2-3-chlorophenyl acetate, methyl 2-3-chlorophenyl ethanoate, 3-chlorophenylacetic acid methyl ester, 3-chlorophenyl acetic acid methyl ester
Formelmasse 184.51
Reinheit (%) 98%
Dichte 1.2000g/mL
Menge 100 g
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5225 to 1.5245
Relative Dichte 1.2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-chlorophenylacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.