missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl3-Cyanobenzoat, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3881573
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
13531-48-1
C9H7NO2
161.16
MFCD00220156
XPBHWSMZTSSEJE-UHFFFAOYSA-N
methyl m-cyanobenzoate, benzoic acid, 3-cyano-, methyl ester, 3-cyanobenzoic acid methyl ester, methyl-3-cyanobenzoate, methyl3-cyanobenzoate, pubchem21088, acmc-1burk, intermediates-zcf02042, ksc180c9j, 3-cn-c6h4-cooch3
83554
methyl 3-cyanobenzoate
COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
13531-48-1
C9H7NO2
161.16
MFCD00220156
XPBHWSMZTSSEJE-UHFFFAOYSA-N
methyl m-cyanobenzoate, benzoic acid, 3-cyano-, methyl ester, 3-cyanobenzoic acid methyl ester, methyl-3-cyanobenzoate, methyl3-cyanobenzoate, pubchem21088, acmc-1burk, intermediates-zcf02042, ksc180c9j, 3-cn-c6h4-cooch3
83554
methyl 3-cyanobenzoate
COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Chemischer Name oder Material Methyle3-cyanobenzoate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'