Learn More
Methyl-4-chloracetoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736906
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
32807-28-6
C5H7ClO3
150.56
MFCD00000938
HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-chloroacetoacetate, methyl 4-chloro-3-oxo-butanoate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, methyl ester, 4-chloroacetoacetic acid methyl ester, methyl 4-chloro-3-oxobutyrate, methyl gamma-chloroacetoacetate, methyl-4-chloroacetoacetate, acetoacetic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chloroacetonacetic acid nethyl ester, pubchem11042
36240
Methyl 4-Chlor-3-Oxobutanoat
COC(=O)CC(=O)CCl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
32807-28-6
C5H7ClO3
150.56
MFCD00000938
HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-chloroacetoacetate, methyl 4-chloro-3-oxo-butanoate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, methyl ester, 4-chloroacetoacetic acid methyl ester, methyl 4-chloro-3-oxobutyrate, methyl gamma-chloroacetoacetate, methyl-4-chloroacetoacetate, acetoacetic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chloroacetonacetic acid nethyl ester, pubchem11042
36240
Methyl 4-Chlor-3-Oxobutanoat
COC(=O)CC(=O)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 4-chloroacetoacetate
Schmelzpunkt 14.0°C to 16.0°C
Farbe Orange-Gelb bis Gelb
Dichte 1.2800g/mL
Siedepunkt 212.0°C to 213.0°C
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2C(O)CH2COOCH3
Brechungsindex 1.4560 to 1.4580
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.28
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 71g/L (20 c)
Formelmasse 150.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig