Learn More
Methyl 4-Methoxithiophen-3-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10101312
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10101312 250 mg 250 Milligramm
10019551 1 g 1 Gramm
10337114 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10101312 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM00444CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 65369-22-4
Summenformel C7H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 172.198
MDL-Nummer MFCD00067995
InChI-Schlüssel LQIVVUILGDRRHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-methoxy-3-thiophenecarboxylate, 4-methoxy-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 4-methoxy-, methyl ester, maybridge1_004625, ksc495s3h, methyl 4-methoxythiophene-3-arboxylate, 3-methoxythiophene-4-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid,4-methoxy-,methyl ester, 4-methoxy-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-methoxy-, methyl ester
PubChem CID 2778377
IUPAC-Name Methyl-4-methoxythiophen-3-carboxylat
SMILES COC1=CSC=C1C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-methoxythiophene-3-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 97%