missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-5-(chlorsulfonyl)-4-methyl-2-thiophencarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 5-(chlorosulfonyl)-4-methyl-2-thiophenecarboxylate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 254.71 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'