Learn More
Methylindol-6-carboxylat, 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 397930010
Weitere Details : CAS : 50820-65-0 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10031334
  • 25.80 € / 1 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
50820-65-0
175.19
AYYOZKHMSABVRP-UHFFFAOYSA-N
639844
COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=CN2
C10H9NO2
MFCD00211063
methyl indole-6-carboxylate, indole-6-carboxylic acid methyl ester, methylindole-6-carboxylate, 1h-indole-6-carboxylic acid, methyl ester, 1h-indole-6-carboxylic acid methyl ester, indole-7-carboxylate, 6-carbomethoxyindole, indole-6-carboxylate, pubchem1696, 6-methoxycarbonylindole
Methyl 1H-Indol-6-Carboxylat
Spezifikation
Methyl indole-6-carboxylate
Glasflasche
76°C to 83°C
50820-65-0
C10H9NO2
methyl indole-6-carboxylate, indole-6-carboxylic acid methyl ester, methylindole-6-carboxylate, 1h-indole-6-carboxylic acid, methyl ester, 1h-indole-6-carboxylic acid methyl ester, indole-7-carboxylate, 6-carbomethoxyindole, indole-6-carboxylate, pubchem1696, 6-methoxycarbonylindole
COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=CN2
175.19
175.19
97%
Authentic
Braun bis Weiß
1g
96% min. (GC)
MFCD00211063
AYYOZKHMSABVRP-UHFFFAOYSA-N
Methyl 1H-Indol-6-Carboxylat
639844
Pulver oder kristallines Pulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Methyl indole-6-carboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate