Learn More
Methylmethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10696904
109.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
66-27-3
C2H6O3S
110.13
MFCD00007557
MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
methyl mesylate, methanesulfonic acid methyl ester, methanesulfonic acid, methyl ester, methylmethane sulfonate, methylmethansulfonat, methyl methanesulphonate, as-dimethyl sulfite, as-dimethyl sulphite, methylmethanesulfonate, methyl methansulfonate
4156
CHEBI:25255
Methyl-methansulfonat
COS(=O)(=O)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
66-27-3
C2H6O3S
110.13
MFCD00007557
MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
methyl mesylate, methanesulfonic acid methyl ester, methanesulfonic acid, methyl ester, methylmethane sulfonate, methylmethansulfonat, methyl methanesulphonate, as-dimethyl sulfite, as-dimethyl sulphite, methylmethanesulfonate, methyl methansulfonate
4156
CHEBI:25255
Methyl-methansulfonat
COS(=O)(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkyl-Transferreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl methanesulfonate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3000g/mL
Siedepunkt 202.0°C to 203.0°C
Flammpunkt 104°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SO3CH3
Brechungsindex 1.4130 to 1.4150
Menge 100 g
Beilstein 04, 4
Merck Index 15, 6169
Relative Dichte 1.3
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dmf
Formelmasse 110.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig