Learn More
Methylmethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779146
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
66-27-3
C2H6O3S
110.13
MFCD00007557
MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
methyl mesylate, methanesulfonic acid methyl ester, methanesulfonic acid, methyl ester, methylmethane sulfonate, methylmethansulfonat, methyl methanesulphonate, as-dimethyl sulfite, as-dimethyl sulphite, methylmethanesulfonate, methyl methansulfonate
4156
CHEBI:25255
Methyl-methansulfonat
COS(=O)(=O)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
66-27-3
C2H6O3S
110.13
MFCD00007557
MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
methyl mesylate, methanesulfonic acid methyl ester, methanesulfonic acid, methyl ester, methylmethane sulfonate, methylmethansulfonat, methyl methanesulphonate, as-dimethyl sulfite, as-dimethyl sulphite, methylmethanesulfonate, methyl methansulfonate
4156
CHEBI:25255
Methyl-methansulfonat
COS(=O)(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkyl-Transferreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl methanesulfonate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3000g/mL
Siedepunkt 202.0°C to 203.0°C
Flammpunkt 104°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SO3CH3
Brechungsindex 1.4130 to 1.4150
Menge 5 g
Beilstein 04, 4
Merck Index 15, 6169
Relative Dichte 1.3
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dmf
Formelmasse 110.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl methanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.