Learn More
Methylene Blue Hydrate (>90%), TRC
Artikelnummer. 30464595
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30464595 5 g 5 Gramm
30473814 100 g 100 Gramm
30466554 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30464595 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2942455G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122965-43-9
Summenformel C16 H18 Cl N3 S x H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 319.85
Synonym Methylene blue hydrate, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride Hydrate
IUPAC-Name 3-N,3-N,7-N,7-N-tetramethylphenothiazin-5-ium-3,7-diamine;chloride;hydrate
SMILES O.[Cl-].CN(C)c1ccc2nc3ccc(cc3[s+]c2c1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylthioninium chloride hydrate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Formelmasse 319.85