Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylenblau Trihydrat, 95 %, rein
Catalog Number p-163434
79.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7220-79-3
C16H24ClN3O3S
373.90
MFCD00150008
XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Basic Blue 9 trihydrate, C.I. 52015 trihydrate
104827
O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7220-79-3
C16H24ClN3O3S
373.90
MFCD00150008
XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Basic Blue 9 trihydrate, C.I. 52015 trihydrate
104827
O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methylene Blue trihydrate
Schmelzpunkt 100.0°C to 110.0°C
Namenshinweis 95%
Prozentgehaltsbereich 95%
Beilstein 27, 393
Merck Index 15, 6132
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, insoluble in ether
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name 3,7-bis(dimethylamino)-5λ⁴-phenothiazin-5-ylium trihydrate chloride
Formelmasse 373.89
Verlust bei Trocknung 15% max. (105°C)
Reinheit (%) 95%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver mit Metallglanz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue trihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methylene blue trihydrate, Methylene blue