Learn More
Methylenchlorid ≥99,8 % stabilisiert, ChromAR™ für HPLC, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15538724
Change view
Click to view available options
:
2,5 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15538724 2,5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15538724 Lieferant Macron Fine Chemicals Lieferanten-Nr. 671425
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Hochleistungsflüssigkeitschromatographie
  • Ultraviolette Absorption (1-cm-Zelle vs. Wasser):
    • 235 bis 0,5 nm
    • 240 bis 0,2 nm
    • 250 bis 0,07 nm
    • 260 bis 0,01 nm
    • UV-Abschaltung ≤229 nm
Spezifikation
CAS 75-09-2
Menge 2.5 L
Rückstand nach Verdampfung ≤ 0.0005%
Prozentgehaltsbereich ≥ 99.8%
Titrierbare Säure ≤ 0.0005 meq/g
Summenformel CH2Cl2
MDL-Nummer MFCD00000881
UN-Nummer 1593
Wasser ≤ 0.02%
Synonym Dichloromethane
Siedepunkt 39.8°C (1013 hPa)
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
IUPAC-Name Dichlormethan
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.