Learn More
Methylenecyclohexan,  %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758396
29.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1192-37-6
C7H12
96.17
MFCD00001661
YULMNMJFAZWLLN-UHFFFAOYSA-N
methylenecyclohexane, cyclohexane, methylene, 1-methylenecyclohexane, methylene-cyclohexane, cyclohexylmethyl, methylcyclohexyl, acmc-209a1w, methylene cyclohexane
14502
methylidenecyclohexane
C=C1CCCCC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1192-37-6
C7H12
96.17
MFCD00001661
YULMNMJFAZWLLN-UHFFFAOYSA-N
methylenecyclohexane, cyclohexane, methylene, 1-methylenecyclohexane, methylene-cyclohexane, cyclohexylmethyl, methylcyclohexyl, acmc-209a1w, methylene cyclohexane
14502
methylidenecyclohexane
C=C1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methylenecyclohexane
Farbe Farblos
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 102.0°C to 103.0°C
Flammpunkt −006°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H10(=CH2)
Brechungsindex 1.4465 to 1.4505
Menge 1 g
Beilstein 05, 69
Relative Dichte 0.8
Formelmasse 96.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylenecyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.