Learn More
Methylendiformamid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027397
17.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6921-98-8
C3H6N2O2
102.093
MFCD00021038
QPJQPYQZFKFTHG-UHFFFAOYSA-N
methylenediformamide, n,n'-methylenebisformamide, n,n'-methylenediformamide, methylenebisformamide, formamide, n,n'-methylenebis, n-formamidomethyl formamide, n,n'-methylenebis formamide, methylene-bis-formamide, n,n-methylenebisformamide, acmc-1b7ve
81339
N-(Formamidomethyl)formamid
C(NC=O)NC=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6921-98-8
C3H6N2O2
102.093
MFCD00021038
QPJQPYQZFKFTHG-UHFFFAOYSA-N
methylenediformamide, n,n'-methylenebisformamide, n,n'-methylenediformamide, methylenebisformamide, formamide, n,n'-methylenebis, n-formamidomethyl formamide, n,n'-methylenebis formamide, methylene-bis-formamide, n,n-methylenebisformamide, acmc-1b7ve
81339
N-(Formamidomethyl)formamid
C(NC=O)NC=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methylenediformamide
Schmelzpunkt 141°C to 143°C
Menge 1 g
Beilstein 1811705
Formelmasse 102.09
Reinheit (%) 97%