Learn More
Methylendiphosphonsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Methylenediphosphonic acid is used as a radioactive imaging agent, which is primarily used in skeletal scintigraphy. Due to its absorption by a variety of tumors, it is useful for the detection of neoplasms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylendiphosphonsäure wird als radioaktives Bildgebungsmittel verwendet, das hauptsächlich in der Skelettszintigrafie verwendet wird. Da sie von einer Vielzahl von Tumoren absorbiert wird, ist sie für den Nachweis von Neoplasmen nützlich.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol. Schwer löslich in wasserfreiem Ethanol. Unlöslich in Methylenchlorid.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen.
Methylendiphosphonsäure wird als radioaktives Bildgebungsmittel verwendet, das hauptsächlich in der Skelettszintigrafie verwendet wird. Da sie von einer Vielzahl von Tumoren absorbiert wird, ist sie für den Nachweis von Neoplasmen nützlich.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol. Schwer löslich in wasserfreiem Ethanol. Unlöslich in Methylenchlorid.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methylenediphosphonic acid |
Schmelzpunkt | 202°C to 204°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1708494 |
Merck Index | 14,5792 |
Formelmasse | 176 |
Reinheit (%) | ≥99% |