Learn More
Methylguanidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Methylguanidine hydrochloride can be used in the synthesis of biaryl derivatives which were evaluated as BACE1 inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylguanidinhydrochlorid kann bei der Synthese von Biarylderivaten verwendet werden, die als BACE1-Hemmer bewertet wurden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (50 mg/ml - klare, farblose bis hellgelbe Lösung).
Hinweise
Hygroskopisch, nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Im Tiefkühlschrank bei -20 °C aufbewahren. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln lagern.
Methylguanidinhydrochlorid kann bei der Synthese von Biarylderivaten verwendet werden, die als BACE1-Hemmer bewertet wurden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (50 mg/ml - klare, farblose bis hellgelbe Lösung).
Hinweise
Hygroskopisch, nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Im Tiefkühlschrank bei -20 °C aufbewahren. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methylguanidine hydrochloride |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (50mg/ml- clear,colorless to light yellow solution). |
Formelmasse | 109.56 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Kristallpulver |