Learn More
α-Methylhydrozimtsäure, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 379080050
Weitere Details : CAS : 1009-67-2 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10016222
  • 207.00 € / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1009-67-2
164.20
MCIIDRLDHRQKPH-UHFFFAOYNA-N
99862
CC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
C10H12O2
MFCD00192301
2-benzylpropionic acid, alpha-methylhydrocinnamic acid, 2-methyl-3-phenylpropionic acid, 2-benzylpropanoic acid, 2-methyl-3-phenyl-propionic acid, acmc-20ao3h, alpha-methylhydrocinnamicacid, alpha-methyl-hydrocinnamic acid, 2-methyl-3-phenyl-propanoic acid, #
2-Methyl-3-Phenylpropansäure
Spezifikation
α-Methylhydrocinnamic acid
Authentic
167°C to 168°C (23.0mmHg)
37°C to 41°C
1009-67-2
100.0
C10H12O2
MFCD00192301
MCIIDRLDHRQKPH-UHFFFAOYNA-N
2-Methyl-3-Phenylpropansäure
99862
Kristallines Pulver oder Kristalle
113°C
Glasflasche
Weiß bis gelb
5g
97.5
97.5% min. (HPLC)
C6H5CH2CH(CH3)CO2H
2-benzylpropionic acid, alpha-methylhydrocinnamic acid, 2-methyl-3-phenylpropionic acid, 2-benzylpropanoic acid, 2-methyl-3-phenyl-propionic acid, acmc-20ao3h, alpha-methylhydrocinnamicacid, alpha-methyl-hydrocinnamic acid, 2-methyl-3-phenyl-propanoic acid, #
CC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
164.20
164.2
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate