Learn More
Methylisopseudoionone, TRC
Artikelnummer. 30475617
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30475617 100 mg 100 Milligramm
30464506 10 mg 10 Milligramm
30479518 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30475617 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM314920100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1117-41-5
Summenformel C14 H22 O
Molekulargewicht (g/mol) 206.32
Synonym Pseudoionone, isomethyl- (5CI), 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one, Isomethylpseudoionone, Methylisopseudoionone
IUPAC-Name (3E,5E)-3,6,10-trimethylundeca-3,5,9-trien-2-one
SMILES CC(=CCC\C(=C\C=C(/C)\C(=O)C)\C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylisopseudoionone
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H22O/c1-11(2)7-6-8-12(3)9-10-13(4)14(5)15/h7,9-10H,6,8H2,1-5H3/b12-9+,13-10+
Formelmasse 206.1671