Learn More
Methylquecksilber(II)-hydroxid, 1 M in H2O, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049221
Click to view available options
Menge:
1 mL
10 mL
50 mL
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1184-57-2
MFCD00013924
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1184-57-2
MFCD00013924
Als Entlaubungs- und Epoxidierungskatalysator, als Denaturierungsmittel
Methyl mercury(II) hydroxide is used as defoliant and epoxidation catalyst, as denaturing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methylmercury(II) hydroxide
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 mL
Strukturformel CH3HgOH
UN-Nummer UN2024
Formelmasse 232.63
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in H2O