missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(Methylsulfonyl)methansulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7033291
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22317-89-1
C2H5ClO4S2
192.628
MFCD00052809
DQDYGBSUPOHHMW-UHFFFAOYSA-N
methylsulfonylmethylsulfonyl chloride, methylsulfonyl-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylmethanesulfonyl chloride, methylmethanedisulfonyl chloride, methylsulfonyl methanesulfonyl chloride, acmc-1cql3, methanesulfonyl mesyl chloride, chloro methylsulfonyl methyl sulfone, methanesulfonyl-methanesulfonyl chloride, methanesulfonyl methanesulfonyl chloride
556269
Methylsulfonylmethansulfonylchlorid
CS(=O)(=O)CS(=O)(=O)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22317-89-1
C2H5ClO4S2
192.628
MFCD00052809
DQDYGBSUPOHHMW-UHFFFAOYSA-N
methylsulfonylmethylsulfonyl chloride, methylsulfonyl-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylmethanesulfonyl chloride, methylmethanedisulfonyl chloride, methylsulfonyl methanesulfonyl chloride, acmc-1cql3, methanesulfonyl mesyl chloride, chloro methylsulfonyl methyl sulfone, methanesulfonyl-methanesulfonyl chloride, methanesulfonyl methanesulfonyl chloride
556269
Methylsulfonylmethansulfonylchlorid
CS(=O)(=O)CS(=O)(=O)Cl

(Methylsulfonyl)methanesulfonyl chloride is used as a chemicals, pharmaceutical intermediates, reagents.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
(Methylsulfonyl)methanesulfonylchlorid wird als Chemikalie, pharmazeutisches Zwischenprodukt und Reagenz verwendet.

Löslichkeit
In Wasser löslich (50 g/l).

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (Methylsulfonyl)methanesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 110°C
Strukturformel ClSO2CH2SO2CH3
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Hygroscopic; Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50g/L).
Formelmasse 192.63
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'