Learn More
(Methylmercapto)essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440737
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440737 25 g 25 Gramm
11420737 1 g 1 Gramm
11430737 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22531.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2444-37-3 | C3H6O2S | 106.139 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2444-37-3
Summenformel C3H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 106.139
MDL-Nummer MFCD00075444
InChI-Schlüssel HGTBAIVLETUVCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylthio acetic acid, 2-methylthioacetic acid, 2-methylthio acetic acid, acetic acid, methylthio, 2-methylsulfanyl acetic acid, methylsulfenylacetic acid, unii-umv7e1ucux, methylmercaptoacetic acid, umv7e1ucux, acetic acid,2-methylthio
PubChem CID 75551
ChEBI CHEBI:47870
IUPAC-Name 2-Methylsulfanylessigsäure
SMILES CSCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Methylthio)acetic acid
Schmelzpunkt 13°C to 14°C
Dichte 1.224
Siedepunkt 99°C to 100°C (4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.495
Menge 25 g
Beilstein 1740201
Formelmasse 106.15
Reinheit (%) 98%