Learn More
Methyltriphenoxyphosphoniumiodid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10015443
193.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
17579-99-6
C19H18IO3P
452.22
MFCD00011911
VKTOBGBZBCELGC-UHFFFAOYSA-M
methyltriphenoxyphosphonium iodide, methyltriphenoxyphosphanium iodide, acmc-20ake2, triphenyl phosphite methoiodide, methyl triphenoxyphosphonium iodide, methyl triphenoxy phosphanium iodide, methyltriphenoxyphosphorus 1+ iodide, phosphorus 1+ ,methyltriphenoxy-, iodide 1:1 , t-4
2735090
Methyl(Triphenoxy)phosphanium;Iodid
C[P+](OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3.[I-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
17579-99-6
C19H18IO3P
452.22
MFCD00011911
VKTOBGBZBCELGC-UHFFFAOYSA-M
methyltriphenoxyphosphonium iodide, methyltriphenoxyphosphanium iodide, acmc-20ake2, triphenyl phosphite methoiodide, methyl triphenoxyphosphonium iodide, methyl triphenoxy phosphanium iodide, methyltriphenoxyphosphorus 1+ iodide, phosphorus 1+ ,methyltriphenoxy-, iodide 1:1 , t-4
2735090
Methyl(Triphenoxy)phosphanium;Iodid
C[P+](OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3.[I-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyltriphenoxyphosphonium iodide
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 141.0°C to 146.0°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Beilstein 06, 177
Fieser 01,1249; 02,446; 04,557; 06,649; 08,354
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acetone,diethyl ether
Formelmasse 452.22
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyltriphenoxyphosphonium iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.