missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyltriphenylarsoniumiodid, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7024252
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1499-33-8
C19H18AsI
448.179
MFCD00031543
GHLKOMSNOFJXDT-UHFFFAOYSA-M
methyltriphenylarsonium iodide, arsonium, methyltriphenyl-, iodide, methyltriphenylarsanium iodide, methyl triphenylarsonium iodide, arsonium, methyltriphenyl-, iodide 1:1, c19h18as.i, acmc-209d3h, triphenylmethylarsonium iodide, methyl triphenyl arsanium iodide, arsonium,methyltriphenyl-, iodide 1:1
73911
Methyl(Triphenyl)arsanium;Iodid
C[As+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[I-]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1499-33-8
C19H18AsI
448.179
MFCD00031543
GHLKOMSNOFJXDT-UHFFFAOYSA-M
methyltriphenylarsonium iodide, arsonium, methyltriphenyl-, iodide, methyltriphenylarsanium iodide, methyl triphenylarsonium iodide, arsonium, methyltriphenyl-, iodide 1:1, c19h18as.i, acmc-209d3h, triphenylmethylarsonium iodide, methyl triphenyl arsanium iodide, arsonium,methyltriphenyl-, iodide 1:1
73911
Methyl(Triphenyl)arsanium;Iodid
C[As+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[I-]

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyltriphenylarsonium iodide
Schmelzpunkt 173°C to 177°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3465
Beilstein 3639838
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 448.18
Reinheit (%) 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'