missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyltris(trimethylsiloxy)silan, TRC

Artikelnummer. 30465622
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30465622 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30465622 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3310651G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyltris(trimethylsiloxy)silane
CAS 17928-28-8
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C10H30O3Si4
Menge 1 g
Synonym Tris(trimethylsiloxy)methylsilane, 1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyl-3-(trimethylsiloxy)trisiloxane, TMF 1.5
InChI-Formel InChI=1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-17(10,12-15(4,5)6)13-16(7,8)9/h1-10H3
SMILES O([Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)C)[Si](C)(C)C
IUPAC-Name Trimethyl-[Methyl-bis(trimethylsilyloxy)silyl]oxysilan
Molekulargewicht (g/mol) 310.68
Formelmasse 310.1272
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.