Learn More
Metolachlor-d11, TRC
Artikelnummer. 30179533
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179533 0.5 mg 0.50 Milligramm
30179084 1 mg 1 Milligramm
30179267 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30179533 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3387030.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1632119-30-2
Summenformel C15H11D11ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 294.86
Synonym 2-Chloro-N-(1-methoxypropan-2-yl)-N-[3,4,5-trideuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-6-(trideuteriomethyl)phenyl]acetamide;
IUPAC-Name 2-chloro-N-(1-methoxypropan-2-yl)-N-[3,4,5-trideuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-6-(trideuteriomethyl)phenyl]acetamide
SMILES [2H]c1c([2H])c(c(N(C(C)COC)C(=O)CCl)c(c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metolachlor-d11
Menge 0.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3/i1D3,2D3,5D2,6D,7D,8D
Formelmasse 294.203