Learn More
Metolachlor-d6, TRC
Artikelnummer. 30483448
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30483448 10 mg 10 Milligramm
30480464 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30483448 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33870210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metolachlor D6 (propyl D6)
CAS 1219803-97-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15 2H6 H16 Cl N O2
Menge 10 mg
Synonym 2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[1-(methoxymethyl-d2)ethyl-1,2,2,2-d4]acetamide
InChI-Formel InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3/i3D3,10D2,12D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N(C(=O)CCl)c1c(C)cccc1CC)C([2H])([2H])OC
IUPAC-Name 2-Chlor-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-methoxypropan-2-yl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 289.83
Formelmasse 289.1716
Reinheit (%) >95