Learn More
Metoxuron-d6 (N,N-Dimethyl-d6), TRC
Artikelnummer. 30469037
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30469037 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30469037 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3388440.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metoxuron-d6 (N,N-dimethyl-d6)
CAS 2030182-41-1
Summenformel C10 D6 H7 Cl N2 O2
Menge 0.5 mg
Synonym Urea, N'-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-N,N-di(methyl-d3)- (ACI), N'-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-N,N-di(methyl-d3)urea (ACI), 1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-3,3-di(methyl-d3)urea, Metoxuron-d6, Metoxuron-D6 (N,N-dimethyl-D6)
InChI-Formel InChI=1S/C10H13ClN2O2/c1-13(2)10(14)12-7-4-5-9(15-3)8(11)6-7/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(OC)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 3-(3-Chlor-4-methoxyphenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)harnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 234.7124
Formelmasse 234.1042