missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SP Bel-Art™ Metric Color Micro Spinbar Magnetic Stirring Bars

Micro magnetic stirring bars are designed for stirring small volumes in vessels such as vials, tubes and gradient makers.

Marke:  SP Bel-Art™ F37123-1003

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00570kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16885443

  • 11.35 € / 10 Stück


Verfügbar ab
27-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Besonders nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen
  • Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Septen
  • Alnico-Magnet, gekapselt, mit FDA-Gütegrad, PTFE-Beschichtung USP-Klasse VI – hervorragende chemische Kompatibilität
  • Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2015-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
  • Autoklaviersicher
Spezifikation

Spezifikation

Autoklavierbar
FDA-Gütegrad, PTFE-Beschichtung USP-Klasse VI
10 mm
10/Packung
Blau
3 mm
PTFE
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation