Learn More
Masterflex™ Metrische PTFE-Schläuche
Verwenden Sie diesen Schlauch für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, Mechanik-, Pharma- und Automobilanwendungen.Cole-Parmer ™ metrische PTFE-Schläuche eignen sich ideal für hochreine Arbeiten.Hält extremen Temperaturen stand
122.00 € - 160.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP, GMP |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | PTFE |
Gesamtlänge (metrisch) | 7.62 m |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anspruchsvolle Anwendungen im Labor, der Chemie, Elektrik, Mechanik, Pharmazie und der Automobilindustrie, gut für Arbeiten mit hohem Reinheitsgrad geeignet |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11719919
|
Masterflex™
06605-52 |
1.48 mm |
122.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11739899
|
Masterflex™
06605-54 |
4,48 mm |
160.00 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Durchsichtiger PTFE-Schlauch
- Chemisch inert, ungiftig und praktisch nicht porös
- Ausgezeichnete Riß- und Spannungsbeständigkeit
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550) und erfüllt die Anforderungen gemäß USP 23, Kasse VI
- Schläuche sind gemäß GMP hergestellt
- Sterilisierbar durch Autoklavieren, mit Ethylenoxid oder Heißluft
Spezifikation
USP, GMP | |
PTFE | |
Anspruchsvolle Anwendungen im Labor, der Chemie, Elektrik, Mechanik, Pharmazie und der Automobilindustrie, gut für Arbeiten mit hohem Reinheitsgrad geeignet | |
Je 1 | |
Durchscheinend |
Ja | |
7.62 m | |
–240 bis 260 °C | |
Steril | |
260 °C |