Learn More
Metro™ Wagen für loses Futter
Lagerung von losem Tierfutter
Marke:  Metro™ IC125
Weitere Details : Netto-Gewicht : 16.51200kg
Artikelnummer. 15966941
  • 1050.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verfügt über einen einzigartigen Deckel mit mehreren Positionen, der sich bis 19.5 Zoll x 12 Zoll (49.5 x 30.5 cm) öffnen lässt
  • Doppelwand und tiefe Isolierung halten Eis für längere Zeit gefroren
  • Rostfreie und korrosionsbeständige Polymer-Konstruktion
  • Große Hinterräder und Rollen mit Drehgelenk vorn sorgen für mühelose Mobilität
Spezifikation
Spezifikation
Wagen für loses Futter
Grau
71,8 cm
33.5 Zoll
Deckel mit mehreren Positionen, Doppelwand mit tiefer Isolierung, zwei Rollen (5-Zoll) mit Drehgelenk vorn, große Hinterräder (8 Zoll), mit Abfluss
57 kg
22.5 Zoll
NSF
28.25 Zoll
Lagerung von losem Tierfutter
85,1 cm
125 lbs.
Polymerchemie
57,2 cm