Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch, stationär
Es ist für alle Mitarbeiter wichtig, Dinge im Labor dort aufzubewahren, wo sie hingehören. Der Metro HD Super Edelstahl-Labortisch ist feststehend und verfügt über einen offenen Unterbau, der die Reinigung erleichtert. Dank seiner stabilen Oberfläche und Grundkonstruktion ist er für nahezu jedes Labor geeignet.
Marke:  Metro™ WT306US
Weitere Details : Netto-Gewicht : 41.72800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15997321
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • 34 in. (86.4 cm) hohe, nahtlose Arbeitsfläche aus Edelstahl der Stärke 14 mit abgerundeten Kanten
  • Die Stützstruktur eliminiert nahezu jedes „Abrollgeräusch“
  • Pfosten mit verstellbaren Füßen kompensieren leichte Bodenunebenheiten
  • Einstellbare Füße an jedem Pfosten
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Einfache Montage ohne Werkzeug. Auch in anderen Größen erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Sicherheitsbeauftragten unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Spezifikation
30 Zoll
Offen mit seitlichen und hinteren Quertraversen
Ideal für das Labor
34 Zoll
30 Zoll
115 lb
76,2 cm
Edelstahl
Stationärer Tisch
152,5 x 76,2 x 86,36 cm (60 x 30 x 34 in.)
86,36 cm
Unterer 3-seitiger Rahmen (Edelstahl)
52 kg
76,2 cm
NSF