Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch, stationär
Es ist für alle Mitarbeiter wichtig, Dinge im Labor dort aufzubewahren, wo sie hingehören. Der Metro HD Super Edelstahl-Labortisch ist feststehend und verfügt über einen offenen Unterbau, der die Reinigung erleichtert. Dank seiner stabilen Oberfläche und Grundkonstruktion ist er für nahezu jedes Labor geeignet.
Marke: Metro™ WT307FC
Weitere Details : Netto-Gewicht : 65.18400kg
Beschreibung
- 34 in. (86.4 cm) hohe, nahtlose Arbeitsfläche aus Edelstahl der Stärke 14 mit abgerundeten Kanten
- Die Stützstruktur eliminiert nahezu jedes „Abrollgeräusch“
- Pfosten mit verstellbaren Füßen kompensieren leichte Bodenunebenheiten
- Einstellbare Füße an jedem Pfosten
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Einfache Montage ohne Werkzeug. Auch in anderen Größen erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Sicherheitsbeauftragten unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
72 Zoll | |
Offen mit unterem Einlegeboden | |
Für Sauberkeit und Stabilität | |
34 Zoll | |
30 Zoll | |
180 lbs. | |
182,88 cm | |
Edelstahl (14 ga.) |
Stationärer Tisch | |
182,88 x 76,2 x 86,36 cm (72 x 30 x 34 in.) | |
86,36 cm | |
Unterstes Regalbrett (verzinkt) | |
81,64 kg | |
76,2 cm | |
NSF |