Learn More
Metro™ Hochdichte qwikTRAK™ Mobilgeräte-Kits
Das Kit enthält Komponenten für Regaleinheiten, die für zusätzliche Mobilität auf Schienen passen
Marke:  Metro™ BTMX3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.44000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916881
  • 1040.40 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™ Super Adjustable™ und Metromax iQ™ Regalsystemen
  • Das Set enthält vier 74 in. (188 cm) hohe bewegliche Pfosten, vier Rollen mit V-Nut, eine mittlere Laufrolle aus Edelstahl, Stoßfänger in Donut-Form, Befestigungsklemmen und andere Befestigungsteile
Bestellinformation
Bestellen Sie ein Set für jedes bewegliche System. Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Spezifikation
Schweres Polymer.
Vier 74 in hohe bewegliche Pfosten, vier V-Nut-Rollen, eine mittlere Laufrollenkanalbaugruppe aus Edelstahl, Ringstoßfänger, Befestigungshalterungen und andere Befestigungsteile
8,4 kg
Kit für mobile Geräte
Metro™ Metromax i™ und Q™ Regalsystem
18.5 lb.
Polymer