Learn More
Metro™ Hochdichte qwikTRAK™ Mobilgeräte-Kits
Das Kit enthält Komponenten für Regaleinheiten, die für zusätzliche Mobilität auf Schienen passen
520.00 € - 1110.00 €
Spezifikation
Enthält | Vier 74 in hohe bewegliche Pfosten, vier V-Nut-Rollen, eine mittlere Laufrollenkanalbaugruppe aus Edelstahl, Ringstoßfänger, Befestigungshalterungen und andere Befestigungsteile |
---|---|
Produkttyp | Kit für mobile Geräte |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15986871
|
Metro™
BTMC |
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ Regalsystem | Stahl | 25 lb. | 11,4 kg |
520.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15996871
|
Metro™
BTMK3 |
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Regalsystem | Stahl | 25 lb. | 11,4 kg |
875.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15906881
|
Metro™
BTMS |
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ Regalsystem | Edelstahl | 25 lb. | 11,4 kg |
1110.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15916881
|
Metro™
BTMX3 |
Metro™ Metromax i™ und Q™ Regalsystem | Polymer | 18.5 lb. | 8,4 kg |
945.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™ Super Adjustable™ und Metromax iQ™ Regalsystemen
- Das Set enthält vier 74 in. (188 cm) hohe bewegliche Pfosten, vier Rollen mit V-Nut, eine mittlere Laufrolle aus Edelstahl, Stoßfänger in Donut-Form, Befestigungsklemmen und andere Befestigungsteile
Bestellinformation
Bestellen Sie ein Set für jedes bewegliche System. Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Vier 74 in hohe bewegliche Pfosten, vier V-Nut-Rollen, eine mittlere Laufrollenkanalbaugruppe aus Edelstahl, Ringstoßfänger, Befestigungshalterungen und andere Befestigungsteile | |
Kit für mobile Geräte |