Learn More
Metro™ Lifeline Wagen-Zubehör – Entsorgungsbox
Lässt sich für eine einfache Zugänglichkeit bei gleichzeitiger Mobilität auf Wagen befestigen
60.95 € - 252.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Sharps-Behälter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Lifeline Notfallwagen |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15966911
|
Metro™
FL251 |
Sharps-Behälter |
252.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15956911
|
Metro™
FL250 |
Entsorgungsbehälter für scharfe Gegenstände mit Hakenverschluss |
60.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nicht verriegelbar
- Abmessungen: 24.1 x 8.3 x 23.7 cm (9.5 x 3.25 x 9.3125 in)
Spezifikation
Sharps-Behälter | |
Lifeline Notfallwagen |