Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Stationäre Sicherheitsspeichereinheit
Schützen Sie die empfindlichen Materialien Ihres Labors gegen Verlust oder Diebstahl. Die stationäre MetroMaxiQ-Sicherheitsaufbewahrung ermöglicht den Schutz in einer sicheren, geparkten Einheit in Ihrer Arbeitsumgebung.
Marke:  Metro™ MQSEC53E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 60.96000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15967161
  • 1490.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die robuste offene Drahtkonstruktion sorgt dafür, dass der Inhalt für eine einfache Bestandskontrolle sichtbar bleibt
  • Integrierter antimikrobieller Produktschutz von Microban™, um das Produkt “zwischen den Reinigungen sauberer zu halten”
  • Doppeltür mit ergonomischem -+-Drehgriff
  • Jede Tür öffnet sich 270° und kann an den Seitenverkleidungen befestigt werden
  • Die Pfosten verfügen über Nivellierfüße, um unebene Oberflächen auszugleichen
Spezifikation
Spezifikation
Passt in Regal: 61 x 91.4 cm (24 x 36 Zoll); B x L: 68.5 x 98.7 cm (27 x 38.8 Zoll)
Polymerchemie