Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Edelstahl-Rollen mit Zapfen
Für die Verwendung mit mobilen MetroMax Q-Stahlpfosten mit Zapfenrollen
45.90 € - 201.00 €
Produktcode | Marke | Material | Produkttyp | Radlauffläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Produkttyp | Radlauffläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15936731
|
Metro™
5MPX |
Vernickelter Stahl | Lenkrolle mit Zapfen | Polyurethan |
66.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15986721
|
Metro™
5MPBX |
Vernickelter Stahl | Stabrolle mit Bremse | Polyurethan |
73.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15996711
|
Metro™
5MDBXA |
Vernickelter Stahl | Stabrolle mit Bremse | Widerstandsfähiger Ringstoßfänger |
53.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15946731
|
Metro™
5MPXGSA |
Edelstahl | Lenkrolle mit Zapfen | Polyurethan |
194.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15926721
|
Metro™
5MDXA |
Vernickelter Stahl | Lenkrolle mit Zapfen | Widerstandsfähiger Ringstoßfänger |
45.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15996721
|
Metro™
5MPBXGSA |
Edelstahl | Stabrolle mit Bremse | Polyurethan |
201.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Für eine einfache Reinigung
- Die Laufrollen ermöglichen eine einfache Bewegung von Regalen, sodass Böden und Wände leicht zugänglich sind
- Ermöglicht bei der Verwendung zusammen mit Wagen einen effizienten Transport von Zubehör in der Einrichtung oder auf dem Campus
- Beschichtete Rollen-Lenkgabel und Befestigungsteile
- Zapfen-/Drehgelenk- oder Zapfen-/Bremsausführung
- Stoßfänger im Lieferumfang enthalten
- Gabel, Achse und Zapfen aus Edelstahl
- Abgedichtete Lager (Stoßfänger im Lieferumfang enthalten)