Learn More
Metro™ MetroMax Q mobile Sicherheitseinheit mit Rollen mit Zapfen
Sichern Sie das Eigentum Ihres Labors. Die Metro MetroMax Q mobile Sicherheitseinheit mit Rollen bietet beweglichen Schutz für wertvolle Materialien und empfindliche Gegenstände und schützt sie vor Verlust oder Diebstahl, wenn sie um Ihren Standort herum bewegt werden.
Marke: Metro™ MQSEC56DE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 64.95200kg
Beschreibung
- Die robuste offene Drahtkonstruktion sorgt dafür, dass der Inhalt für eine einfache Bestandskontrolle sichtbar bleibt
- Integrierter antimikrobieller Microban™-Produktschutz, um das Produkt “zwischen den Reinigungen sauberer zu halten”
- Doppeltür mit ergonomischem -+-Drehgriff. Jede Tür öffnet sich 270° und kann an den Seitenverkleidungen befestigt werden
- Enthält vier Rollen mit einem Durchmesser von 127 mm und einer Polyurethan-Lauffläche; alle vier lenkbar, zwei mit Bremse
- Die Standardeinheiten bestehen aus mit Epoxidharz der Farbe Taupe beschichteten oberen und unteren Drahtfächern, dreiseitigen Stahlpfosten, Drahtgehäusen und Türen
- Laufrollen und Stoßfänger sind im Lieferumfang von fahrbaren Geräten enthalten
- Gitteröffnungen: 44 x 44 mm
DE-Modelle
- Verwenden Sie zwei 5MPX- und zwei 5mPBX-Lenkrollen
- Enthält Rollen mit beschichteter Oberfläche
- Zwei 5PCX- und zwei 5PCBX-Laufrollen
- Empfohlen für nasse oder feuchte Umgebungen
- Enthält korrosionsbeständige Polymerrollen
Optionale Zwischenböden: Schnell justierbare Einlegeböden MetroMax Q oder korrosionsbeständige MetroMax i.
Zusätzliche Einlegeböden sind separat erhältlich
Spezifikation
Mobile Sicherheitseinheit | |
Bietet Schutz für wertvolle Materialien und empfindliche Gegenstände vor Verlust oder Diebstahl | |
Vier 5MPX-Rollen | |
81 kg | |
707 mm |
1645 x 707 x 1723 mm | |
1723 mm | |
1645 mm | |
Laufrollen mit einem Durchmesser von 5 Zoll (127 mm) mit Polyurethan-Lauffläche und korrosionsbeständigem Polymer |