Learn More
Metro™ MetroMax Regalpfosten
Zur Verwendung mit Metro™ MetroMax i™ und Q™ Regalen
Marke: Metro™ MX54P
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.72800kg
Beschreibung
Rillen zum Verriegeln von Regalkeilen befinden sich alle 1 in. Die Höhe des Pfosten ist zur einfachen Positionierung der Ablage auf die Vorderseite des Pfostens eingestanzt.
- Korrosionsbeständige Polymerpfosten mit integriertem antimikrobiellen Produktschutz von Microban™
- Standpfosten verfügen über einen verstellbaren Nivellierfuß, um ungleichmäßige Böden auszugleichen
- Der Nivellierfuß kann 1 in (25 mm) verstellt werden.
- Mobile Pfosten können mit optionalen Metro Lenkrollen bestückt werden, die in einer Vielzahl von Materialien erhältlich sind, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
Spezifikation
Stationärer Pfosten mit Nivellierfuß | |
54 Zoll | |
Polymer |
137,1 cm | |
Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale |