Learn More
Metro™ Mehrzweckwagen der MW-Serie mit soliden Einlegeböden
Lagern und transportieren Sie Artikel bequemer in jedem Labor. Die Mehrzweckwagen der Serie Metro MW bestehen aus SuperErecta™ Einlegeböden mit geteilten Kunststoffmuffen, zwei einteiligen Griffen und Rollen mit ringförmigen Stoßfängern, die die Mobilität von Laborgeräten erleichtern.
715.00 € - 865.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Hilfsmittelwagen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | NSF |
Beschreibung | 3-Stufen-Modell |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transport von Materialien, die eine flache, feste Oberfläche erfordern |
Tragkraft (angloamerikanisch) | 375 lbs. |
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15947171
|
Metro™
MW203 |
38 Zoll | 18 Zoll | 24 Zoll |
715.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15957171
|
Metro™
MW206 |
39 Zoll | 21 Zoll | 36 Zoll |
865.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Wagen
- Tragfähigkeit: 375 lbs. (170.1 kg)
- Vollständig austauschbare Super Erecta Regalböden
- Die mittlere Ablage kann in jeder Höhe in Schritten von 1 in. (2.5 cm) positioniert werden
- Einteilige Edelstahlgriffe sorgen für Stabilität und Langlebigkeit
- 18 (46 cm) Wagen haben Rollen mit 4 in (10 cm) Durchm.; 21 in (53 cm) und 24 in (61 cm) breite Wagen haben Rollen mit einem Durchmesser von 5 in (13 cm)
- Drei Stufen
- 375 (170 kg) Tragkraft pro Wagen
- 18 mm Edelstahl, doppelt dick an den Kanten für Stabilität und Festigkeit
- Erhöhte Kanten begrenzen verschüttete Flüssigkeiten und erleichtern die Reinigung
- Robuste Eckbeschläge erleichtern die Montage
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Schnelle und einfache Montage/Demontage ohne Werkzeug.
Spezifikation
Hilfsmittelwagen | |
3-Stufen-Modell | |
375 lbs. | |
3 |
NSF | |
Transport von Materialien, die eine flache, feste Oberfläche erfordern | |
170 kg |