Learn More
Metro™ MW-Serie Mehrzweckwagen mit festen und Drahtböden
Hergestellt aus Super Erecta™ Einlegeböden mit geteilten Kunststoffmuffen, zwei einteiligen Griffen und Rollen mit ringförmigen Stoßfängern, ist der Mehrzweckwagen der Serie Metro MW mit massiven und Drahtböden eine gute Ergänzung für jeden Arbeitsplatz.
356.00 € - 440.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Hilfsmittelwagen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | NSF |
Beschreibung | 3-Stufen-Modell |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transport von Materialien, die eine flache, feste Oberfläche erfordern |
Griffmaterial | Chrome |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15977171
|
Metro™
MW402 |
45,72 x 76,2 x 99 cm (18 x 30 x 39 in.) | Super Erecta™ 2 verchromte Drahteinlegeböden und ein massiver Edelstahleinlegeboden (flach) mit geteilten Kunststoffhülsen, 2 einteilige verchromte Griffe, Rollen mit 4 in Durchmesser, Ringstoßfänger mit 3.5 in |
403.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15967171
|
Metro™
MW401 |
61 x 46 x 97 cm (24 x 18 x 38 in.) | Super Erecta™ 2 verchromte Drahteinlegeböden und ein massiver Edelstahleinlegeboden (flach) mit geteilten Kunststoffhülsen, 2 einteilige verchromte Griffe, Rollen mit 4 in Durchmesser, Ringstoßfänger mit 3.5 in |
356.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15987171
|
Metro™
MW404 |
91 x 53 x 97 cm (36 x 21 x 38 in.) | Super Erecta™ 2 verchromte Drahteinlegeböden und ein massiver Edelstahleinlegeboden (flach) mit geteilten Kunststoffhülsen, 2 einteilige verchromte Griffe, Rollen mit 5 in Durchmesser, Ringstoßfänger mit 3.5 in |
440.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Edelstahl, Einlegeböden und Griffe aus Chrom.
Wagen
- Tragfähigkeit: 375 lbs. (170.1 kg)
- Vollständig austauschbare Super Erecta™-Einlegeböden
- Die mittlere Ablage kann in jeder Höhe in Schritten von 1 in. (2.5 cm) positioniert werden
- Einteilige Griffe aus Edelstahl oder Chrom (je nach Modell) bieten verbesserte Steifigkeit und Haltbarkeit
- 18 (46 cm) Wagen haben Rollen mit 4 in (10 cm) Durchm.; 21 in (53 cm) und 24 in (61 cm) breite Wagen haben Rollen mit einem Durchmesser von 5 in (13 cm)
- Drei Stufen
- 375 (170 kg) Tragkraft pro Wagen
- 18 mm Edelstahl, doppelt dick an den Kanten für Stabilität und Festigkeit
- Erhöhte Kanten begrenzen verschüttete Flüssigkeiten und erleichtern die Reinigung
- Robuste Eckbeschläge erleichtern die Montage
- Verchromte oder Edelstahl-Einlegeböden mit geschütztem Fachwerk-Design für zusätzliche Festigkeit erhältlich
- Die Ecken lassen sich zur sicheren Befestigung leicht über spezielle, konische Schnapphülsen aus Kunststoff schieben
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Schnelle und einfache Montage/Demontage ohne Werkzeug.
Spezifikation
Hilfsmittelwagen | |
3-Stufen-Modell | |
Chrome | |
170 kg | |
Edelstahl, Chrom |
NSF | |
Transport von Materialien, die eine flache, feste Oberfläche erfordern | |
375 lbs. | |
3 |