Learn More
Metro™ myCart Series™ Mehrzweckwagen, grau
Zum Transport schwerer Objekte am Arbeitsplatz. Die Metro myCart Series™ zeichnet sich durch reinigungsfreundliche, langlebige und anwenderfreundliche Wagen aus Polymer aus.
280.00 € - 453.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Hilfsmittelwagen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | NSF |
Farbe | Grau |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für höchsten Anwenderkomfort durch selteneres schmerzhaftes Anstoßen des Schienbeins und weniger Tritte gegen das unterste Regal und genug Stauraum für Alltagsgegenstände |
Material | Polymer |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Anzahl Einschübe | Enthält | Tragkraft (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Anzahl Einschübe | Enthält | Tragkraft (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15245942
|
Metro™
MY1627-34G |
79,9 x 46,5 x 89,9 cm (31,43 x 18,31 x 35,37 in.) | 3 | Vier schwenkbare Rollen aus thermoplastischem Kunststoff mit 4 in. Durchmesser, verlängerter Easy-Grip-Griff, 11 mm hohe Umrandung hält geringe Mengen ausgelaufener Flüssigkeiten zurück, spritzgegossene Einlegeböden aus HDPE, vier verchromte Stützstäbe, 2 nominale 4.62 in. (L) x .88 in. (H) Etiketten | 400 lbs. |
339.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15225942
|
Metro™
MY1627-24G |
79,9 x 46,5 x 89,9 cm (31,43 x 18,31 x 35,37 in.) | 2 | Vier schwenkbare Rollen aus thermoplastischem Kunststoff mit 4 Zoll Durchm., verlängerter Griff, 11 mm hoher Rand hält geringe Mengen ausgelaufenen Materials zurück, spritzgegossene HDPE-Einlegeböden, vier verchromte Pfosten, 2 nominale Etiketten in der Größe 4.62 x .88 Zoll (L x H) | 300 lbs. |
290.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15225952
|
Metro™
MY2030-24G |
87,3 x 59,7 x 89,9 cm (34,37 x 23,5 x 35,37 in.) | 2 | Vier schwenkbare Rollen aus thermoplastischem Kunststoff mit 4 in. Durchmesser, verlängerter Easy-Grip-Griff, 11 mm hohe Umrandung hält geringe Mengen ausgelaufener Flüssigkeiten zurück, spritzgegossene Einlegeböden aus HDPE, vier verchromte Stützstäbe, 2 nominale 4.62 in. (L) x .88 in. (H) Etiketten | 300 lbs. |
312.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15205952
|
Metro™
MY2030-34G |
87,3 x 59,7 x 89,9 cm (34,37 x 23,5 x 35,37 in.) | 3 | Vier schwenkbare Thermoplast-Rollen mit 4 in. Durchmesser, verlängerter Easy-Grip-Griff, die 11 mm hohe Umrandung hält geringe Mengen ausgelaufener Flüssigkeiten zurück, spritzgegossene Einlegeböden aus HDPE, vier verchromte Stützstäbe, 2 Etiketten mit 4,62 in. Breite und 88 in. Höhe (nominal) | 400 lbs. |
383.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15295952
|
Metro™
MY2636-25G |
102,2 x 70,3 x 93 cm (40,25 x 27,68 x 36,62 in.) | 2 | Vier schwenkbare Rollen aus widerstandsfähigem Gummi mit 5 in. Durchmesser, verlängerter Easy-Grip-Griff, 11 mm hohe Umrandung hält geringe Mengen ausgelaufener Flüssigkeiten zurück, spritzgegossene Einlegeböden aus HDPE, vier verchromte Stützstäbe, 2 nominale 4.62 in. (L) x .88 in. (H) Etiketten | 400 lbs. |
280.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15215962
|
Metro™
MY2636-35G |
102,2 x 70,3 x 93 cm (40,25 x 27,68 x 36,62 in.) | 3 | Vier schwenkbare Rollen aus widerstandsfähigem Gummi mit 5 in. Durchmesser, verlängerter Easy-Grip-Griff, 11 mm hohe Umrandung hält geringe Mengen ausgelaufener Flüssigkeiten zurück, spritzgegossene Einlegeböden aus HDPE, vier verchromte Stützstäbe, 2 nominale 4.62 in. (L) x .88 in. (H) Etiketten | 500 lbs. |
453.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- NSF-gelistet
- Die glatte Polymeroberfläche lässt sich leicht und fleckenfrei abwischen
- Die korrosions- und schlagfesten Einlegeböden widerstehen den täglichen Belastungen
- Grau
- Standflächen aus Chrom
- Der verlängerte und leicht erreichbare Griff sorgt für mehr Beinfreiheit zwischen Wagen und Anwender, was ein leichteres Manövrieren ermöglicht
- Die hohe Belastbarkeit ermöglicht Beladungen bis zu 500 lbs. (modellabhängig)
- Lieferbar mit 2 oder 3 Einlegeböden
- Vier drehbare Rollen
Spezifikation
Hilfsmittelwagen | |
Grau | |
Polymer |
NSF | |
Entwickelt für höchsten Anwenderkomfort durch selteneres schmerzhaftes Anstoßen des Schienbeins und weniger Tritte gegen das unterste Regal und genug Stauraum für Alltagsgegenstände |