Learn More
Metro™ Labortisch aus Edelstahl, schwarze Phenolharzplatte und solides HD Regal
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter im Labor. Metro Edelstahl-Labortische mit einem festen Schwerlastregal und einer Edelstahlplatte/Spritzschutz bietet korrosionsbeständige Leistung und eine durchgehende Edelstahlkonstruktion.
Marke:  Metro™ LTSM60PB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 51.16800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15987141
  • 1560.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
59.75 Zoll
151,7 x 76,2 x 91,1 cm (59,75 x 30 x 35,8 in.)
91,1 cm
Solides HD Regal, Adaptereinsatz
273 kg
151,7 cm
Edelstahl
Fahrbarer Tisch
Ideal für das Labor
35.8 Zoll
30 Zoll
76,2 cm
600 lb.