Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch, Edelstahl-Platte/Spritzschutz und solidem HD Regal
Stellen Sie Ihren Mitarbeitern einen sichereren Arbeitsplatz zur Verfügung. Der Metro Edelstahl-Laborarbeitstisch bietet einen hinteren Spritzschutz, eine feste Ablage, korrosionsbeständige Leistung und eine Edelstahlkonstruktion.
Marke:  Metro™ LTS36S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 29.03200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917101
  • 1836.00 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 01-02-2022
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
90.8 x 76.2 x 89 cm (35.75 x 30 x 35 in.)
35 Zoll
Spritzschutz und solides HD-Regal
90.8 cm
30 Zoll
600 lbs.
273 kg
Ideal für das Labor
89 cm
35.75 Zoll
Edelstahl
76.2 cm
Stationärer Tisch