Learn More
Metro™ Starsys™ vorkonfigurierte große mobile Speichereinheit, allgemeiner Versorgungsschrank, einfache Breite
Vorkonfigurierte mobile Speichereinheit
Marke: Metro™ SXRSGS1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 86.72800kg
Beschreibung
- Geschlitzte Innenplatten aus Polymer
- 3 Polymer-Regale
- Massive, nicht verschließbare obere 270°-Tür mit Scharnieren links (Schloss/2 Schlüssel)
- Mittlerer Laden-Einlegeboden
- Eine Polymer-Schublade mit 3 in (76 mm)
- Zwei Polymerschubladen mit 9 in (229 mm)
- Taupefarbene Schubladenauszüge (tatsächlich)
- Geformte HDPE-Außen- und -Innenplatten
- Gesamtabmessungen: H x B x T: 78.3 x 22.8 x 24.9 in (190 x 57.8 x 63.2 cm)
- Innenabmessungen oben: H x B x T: 30 Zoll x 17 Zoll x 22 Zoll (762 cm x 43.2 cm x 22 cm)
- Mittlerer offener Lagerbereich: H x B x T: 12 x 17 x 22 in (30.4 x 43.2 x 55.9 cm)
Spezifikation
3 | |
24.9 Zoll | |
78.3 Zoll | |
63,2 cm | |
3 | |
Einfachbreit hoch | |
24.9 Zoll |
Lagereinheit | |
198,8 cm | |
24.9 Zoll | |
57,8 cm | |
57.8 cm | |
Polymer | |
Polymerchemie |