Learn More
Metro™ Starsys™ vorkonfigurierte große mobile Speichereinheit, allgemeiner Versorgungsschrank, dreifache Breite
Vorkonfigurierte mobile Speichereinheiten
Marke:  Metro™ SXRTGS3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 125.55200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15967271
  • 10970.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Modelle SXRTGS2 und SXRTGS3
  • Geschlitzte Innenplatten aus Polymer
  • Linksseitiger Druck-/Zuggriff
  • Geformte HDPE-Außen- und -Innenplatten
  • Gesamtabmessungen: H x B x T: 78.3 x 65.7 x 27.9 in (198.8 x 166 .8 x 70.8 cm)
Nur Modelle SXRTGS2
Linke Seite
  • Drei Kunststoff-Einlegeböden (hinter der Tür)
  • Massive, nicht verriegelbare obere Tür mit Scharnieren links, 225°
  • Mittlerer Laden-Einlegeboden (nicht verriegelbar)
  • Drei Polymer-Schubladen mit 3 in (76 mm)
  • Zwei Polymerschubladen mit 6 in (152 mm)
  • Eine Polymerschublade mit 9 in (229 mm)
  • Abmessungen: H x B x T: 33 x 17 x 22 in (839 x 43.2 x 22 cm)
Mitte
  • Drei Kunststoff-Einlegeböden (hinter der Tür)
  • Massive, nicht verschließbare obere 225°-Tür mit Scharnieren rechts
  • Mittlerer Laden-Einlegeboden (nicht verriegelbar)
  • Zwei Polymerschubladen mit 6 in (152 mm)
  • Zwei Polymerschubladen mit 9 in (229 mm)
  • Abmessungen: H x B x T: 33 x 17 x 22 in (839 x 43.2 x 22 cm)
Rechte Seite
  • Zwei feste qwikSLOT-Einlegeböden aus Chromdraht
  • Drei voll ausfahrbare Einlegeböden aus Chromdraht
  • Massive, nicht verriegelbare, hochstehende Tür mit Scharnieren rechts, 270°
  • Schubladen- und Türgriffe in Schieferblau
  • Abmessungen: H x B x T: 66 x 18 x 22 in (167.6 x 45.7 x 55.9 cm)
Nur Modelle SXRTGS3
Linke Seite (doppelt breit)
  • Drei doppelt breite feste qwikSLOT-Einlegeböden aus Chromdraht
  • Vier doppelt breite, voll ausfahrbare Einlegeböden aus Chromdraht
  • Mittig schließendes massives Verriegelungsset 225° (Schloss/2Schlüssel)
  • Abmessungen: H x B x T: 66 x 38 x 22 in (167.7 x 96.6 x 55.9 cm)
Rechte Seite (doppelt breit)
  • Zwei einfach breite feste qwikSLOT-Einlegeböden aus Chromdraht
  • Vier einfach breite, voll ausfahrbare, verchromte Einlegeböden
  • Türsatz mit festem Schloss (Schlüsselschloss/2 Schlüssel), Scharniere rechts, 225°
  • Türgriffe in Taupe
  • Abmessungen: H x B x T: 66 x 18 x 22 in (167.6 x 45.7 x 55.9 cm)
Spezifikation
Spezifikation
Lagereinheit
198,8 cm
78.3 Zoll
70,8 cm
12
Dreifachbreit groß
65.7 Zoll
Polymer
27.9 Zoll
Ja
65.7 Zoll
166,8 cm
166.8 cm
Polymer
Helles Taupe