Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Edelstahloberfläche
Verwandeln Sie Ihre Labor- oder Arbeitsplatzlagerung nach Ihren Vorstellungen. Metro Super Erecta Drahtböden mit Edelstahl-Oberfläche ermöglichen einstellbare Konfigurationen bei Verwendung mit Metro Super Erecta Regalsystemen
Marke: Metro™ 1836NS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.53600kg
Beschreibung
- Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
- Polierter Edelstahl Typ 304
- Für die aggressivsten Anwendungen und Umgebungen geeignet
- Für automatisierte Reinigungs- und Autoklavenanwendungen mit hohen Temperaturen
Spezifikation
18 x 36 cm (45,7 x 91,4 Zoll) | |
18 Zoll | |
18 Zoll | |
45,7 cm | |
91,4 cm |
Kunststoffhülsen und -keile | |
36 Zoll | |
457 mm | |
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem | |
Edelstahl |